Learn More
1,4-Dithioerythritol, 98+%
Codice prodotto. 11449402
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. Quantità unitSize
11449402 5 g 5g
11439402 1 g 1g
11459402 25 g 25g
3 options
Codice prodotto. 11449402
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10138.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 6892-68-8 | C4H10O2S2 | 154.24 g/mol
Reagent for maintaining -SH groups in the reduced state, quantitatively reduces disulfides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Reagent for maintaining -SH groups in the reduced state, quantitatively reduces disulfides.
Solubility
Soluble in water (15.4 mg/ml), and methanol.
Notes
Air Sensitive, store away form air. Keep the container tightly sealed. Store away from reducing agent. Store under dry inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6892-68-8
Formula molecolare C4H10O2S2
Molecular Weight (g/mol) 154.24
Numero MDL MFCD00063750
InChI Key VHJLVAABSRFDPM-ZXZARUISSA-N
Sinonimo dithioerythritol, 1,4-dithioerythritol, dte, 2r,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, erythro-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 2,3-butanediol, 1,4-dimercapto-, 2r,3s-rel, 1,4-dithioerythritol dte, 2r*,3s*-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, erythro-2,3-dihydroxy-1,4-butanedithiol, 2r,3s-1,4-disulfanylbutane-2,3-diol
PubChem CID 439352
ChEBI CHEBI:17456
SMILES O[C@@H](CS)[C@H](O)CS
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Dithioerythritol
Punto di fusione 82°C to 84°C
Odore Stench
Quantità 5 g
Numero UN UN3335
Beilstein 1719756
Sensibilità Air sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in water (15.4mg/ml),and methanol.
IUPAC Name (2R,3S)-1,4-bis(sulfanyl)butane-2,3-diol
Peso formulazione 154.25
Percent Purity 99%
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.