Learn More
1-(4-Ethoxyphenyl)ethanol, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15403857
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 15403857
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H30052.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 52067-36-4
Formula molecolare C10H14O2
Molecular Weight (g/mol) 166.22
Numero MDL MFCD08062382
InChI Key GKGQWBJLOYXULB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-4-ethoxyphenyl ethan-1-ol, 1-4-ethoxyphenyl ethanol
PubChem CID 13891147
IUPAC Name 1-(4-ethoxyphenyl)ethanol
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)C(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Ethoxyphenyl)ethanol
Punto di fusione 46°C to 47°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 166.22
Percent Purity 98%