Learn More
1-(4-Fluoro-3-methoxyphenyl)ethanol, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15444807
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 15444807
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H32123.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 870849-56-2
Formula molecolare C9H11FO2
Molecular Weight (g/mol) 170.183
Numero MDL MFCD08062372
InChI Key OGBGGCJKDXCBGP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-4-fluoro-3-methoxyphenyl ethanol, 1-4-fluoro-3-methoxyphenyl ethan-1-ol, benzenemethanol,4-fluoro-3-methoxy-a-methyl
PubChem CID 24721520
IUPAC Name 1-(4-fluoro-3-methoxyphenyl)ethanol
SMILES CC(C1=CC(=C(C=C1)F)OC)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Fluoro-3-methoxyphenyl)ethanol
Quantità 250 mg
Peso formulazione 170.18
Percent Purity 95%