Learn More
1-(4-Fluorobenzyl)homopiperazine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11430250
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11430250
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H50694.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 76141-89-4
Formula molecolare C12H17FN2
Molecular Weight (g/mol) 208.28
Numero MDL MFCD00816588
InChI Key KZCHYFUMQQWGJK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-4-fluorobenzyl-1,4-diazepane, 1-4-fluorobenzyl homopiperazine, 1-4-fluorophenyl methyl-1,4-diazepane, 1-4-fluoro-benzyl-1,4 diazepane, 1-4-fluorophenyl methyl-1,4-diazaperhydroepine, acmc-1bluy, 1-4-fluorobenzyl-1,4 diazepane
PubChem CID 2774433
IUPAC Name 1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1,4-diazepane
SMILES C1CNCCN(C1)CC2=CC=C(C=C2)F
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Fluorobenzyl)homopiperazine
Quantità 1 g
Numero UN UN2735
Peso formulazione 208.28
Percent Purity 97%