Learn More
[1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl]methanol, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | [1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl]methanol |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 206.22 |
| Percent Purity | 97% |