Learn More
[1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl]methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-2693845
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10354242
Marca: Thermo Scientific Maybridge MO00765CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 465514-37-8
Formula molecolare C11H11FN2O
Molecular Weight (g/mol) 206.22
Numero MDL MFCD03644148
InChI Key QJPGMVFNIWHOIY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-4-fluorophenyl-5-methyl-1h-pyrazol-4-yl methanol, 1-4-fluorophenyl-5-methylpyrazol-4-yl methanol, fmq, maybridge3_004281, 1-4-fluorophenyl-5-methyl-4-pyrazolyl methanol, 1-4-fluorophenyl-5-methyl-pyrazol-4-yl methanol, 1-4-fluorophenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-methanol, 1-4-fluorophenyl-5-methylpyrazol-4-yl methan-1-ol
PubChem CID 2780717
IUPAC Name [1-(4-fluorophenyl)-5-methylpyrazol-4-yl]methanol
SMILES CC1=C(CO)C=NN1C1=CC=C(F)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico [1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl]methanol
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 206.22
Percent Purity 97%