Learn More
1,4-Pentadiene, 99%
Codice prodotto. 10483395 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10483395
Marca: Thermo Scientific Acros 129860010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 591-93-5 | C5H8 | 68.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 591-93-5
Formula molecolare C5H8
Molecular Weight (g/mol) 68.11
Numero MDL MFCD00008665
InChI Key QYZLKGVUSQXAMU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,4-pentadiene, unii-a5if861oq5, pentadiene-1,4, allylethylene, penta-1,4-dien-1-yl, penta-1,4-dien-3-yl, ch2=chch2ch=ch2, acmc-1at58
PubChem CID 11587
IUPAC Name penta-1,4-diene
SMILES C=CCC=C
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Pentadiene
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -148.0°C
Colore Colorless
Densità 0.6500g/mL
Punti di ebollizione 26.0°C
Punto d'infiammabilità −20°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2C=CHCH2CH=CH2
Indice di rifrazione 1.3884 to 1.3904
Quantità 1 g
Beilstein 01, 251
Fieser 01,783
Gravità specifica 0.65
Peso formulazione 68.11
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,4-Pentadiene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.