Learn More
1-[4-(Trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]-4-piperidinecarboxylic acid, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-3110084
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
Codice prodotto. 10640725
Marca: Thermo Scientific Maybridge AW01250DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 465514-39-0
Formula molecolare C11H12F3N3O2
Molecular Weight (g/mol) 275.23
Numero MDL MFCD02091615
InChI Key QYAIISDWPUEPHG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-4-trifluoromethyl-2-pyrimidinyl-4-piperidinecarboxylic acid, 1-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl piperidine-4-carboxylic acid, 1-4-trifluoromethyl-2-pyrimidinyl-4-piperidine carboxylic acid, 1-4-trifluoromethyl pyrimid-2-yl piperidine-4-carboxylic acid, 1-4-trifluoromethyl-pyrimidin-2-yl-4-piperidinecarboxylic acid
PubChem CID 2777798
IUPAC Name 1-[4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperidine-4-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1CCN(CC1)C1=NC=CC(=N1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 1-[4-(Trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]-4-piperidinecarboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 275.23
Percent Purity 97%