Learn More
(1,5-cyclooctadiene)bis(methyldiphenylphosphine)iridium(I) Hexafluorophosphate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-3210990 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10756753
Marca: Thermo Scientific Acros 377942500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
(1, 5-Cyclooctadiene)bis(methyldiphenylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate, 97%, C34H38IrP2.F6P, CAS Number-38465-86-0
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 38465-86-0
Formula molecolare C34H38F6IrP3
Molecular Weight (g/mol) 845.81
Numero MDL MFCD00064800
InChI Key LXKHQEQLBSJJCO-JXNOXZOESA-N
Sinonimo 1,5-cyclooctadiene bis methyldiphenylphosphine iridium i hexafluorophosphate, 1,5-cyclooctadiene bis methyldiphenylphosphine ir, 1,5-cyclooctadienebis methyldiphenylphosphine iridium i hexafluorophosphate, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; iridium; methyl diphenyl phosphane; hexafluorophosphate, iridium 1+ 1,5-cyclooctadiene, z,z-bis methyldiphenylphosphane hexafluorophosphate
PubChem CID 5702663
IUPAC Name (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene;iridium;methyl(diphenyl)phosphane;hexafluorophosphate
SMILES [Ir+].F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico (1, 5-Cyclooctadiene)bis(methyldiphenylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 224.0°C
Colore Red
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 mg
Peso formulazione 845.81
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (1,5-Cyclooctadiene)bis(methyldiphenylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.