Learn More
[(1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)amino]methanesulfonic Acid Sodium Salt (4-N-Desmethylmetamizole Sodium Salt), Mikromol™
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
Descrizione
[(1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)amino]methanesulfonic Acid Sodium Salt (4-N-Desmethylmetamizole Sodium Salt)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | ((1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)amino)methanesulfonic Acid Sodium Salt |
| CAS | 129-89-5 |
| Nomi componenti o analita | ((1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)amino)methanesulfonic Acid Sodium Salt |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C12 H14 N3 O4 S . Na |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | [(1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)amino]methanesulfonic Acid Sodium Salt, 4-N-Desmethylmetamizole Sodium Salt, Melaminsulfone Sodium Salt, Metamizol Sodium Imp. E (EP) as Sodium Salt, Metamizole Sodium Monohydrate Impurity E as Sodium Salt, Metamizole Impurity E as Sodium Salt |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H15N3O4S.Na/c1-9-11(13-8-20(17,18)19)12(16)15(14(9)2)10-6-4-3-5-7-10;/h3-7,13H,8H2,1-2H3,(H,17,18,19);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].CN1N(C(=O)C(=C1C)NCS(=O)(=O)[O-])c2ccccc2 |
| IUPAC Name | sodium;[(1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenylpyrazol-4-yl)amino]methanesulfonate |
| Vedi altri risultati |