Learn More
Greiner Bio-One 1.5 mL Polypropylene Microcentrifuge Tubes
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Yellow
Tipo di chiusura:
Cap
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- Material: Polypropylene
- For single use only
- Available in different colors
- Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens
- Suitable for Eppendorf centrifuges and systems
Specifica
Specifica
| Colore | Blue |
| Materiale | Polypropylene |
| Volume (sistema metrico) | 1.5mL |
| Sterilità | Non-sterile |
| Graduated | Yes |
| Tipo di chiusura | Cap |