Learn More
Labcon 1.5 mL SuperSlik™ Low Retention Microcentrifuge Tubes with Attached Caps
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16659832 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 250
Codice prodotto. 16659832
Marca: Labcon 30395600009
Edge
With flat snap caps, side graduations, and frosted writing surface
  • With flat snap caps, side graduations, and frosted writing surface
  • Ultra low fluid retention
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • High centrifuging to 20,000 x G
  • Freezable to -80°C
  • Made in USA
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 1.5 mL
Colore Natural
Materiale Polypropylene Resin
Da utilizzare con (applicazione) Centrifugation
Imballaggio 250 / resealable bag 10 bags / case
Temperature Range (Metric) Freezable to -80°C
Dichiarazioni di pulizia ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
Sterilità Non-sterile
Shipping Condition RT
Linea di prodotti SuperSlik™ Low Retention microcentrifuge tubes
Graduated Yes
Tipo di chiusura Flat Snap Cap
RCF max 20,000 RCF
Product Type Snap-cap Microtube