Learn More
Labcon™ 1.5 mL SuperSpin™ Microcentrifuge Tubes
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16664002 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Colore:
Amber
Assorted
Blue
Clear
Green
Natural
Orange
Purple
Red
Yellow
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Cap Style:
Extra Large Snap
Snap
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 16664002
Marca: Labcon™ 30168730009
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
These microcentrifuge tubes include flat, easy-open attached snap caps, side graduations, and a frosted writing surface.
  • Ultra high centrifuging to 40,000 x G
  • If sterile, validated Sterilization (ISO 11137) for use in Research and Medical Labs
  • Packaged in resealable bags
  • Freezable to -80°C
  • Made in USA
Specifica
Cap Style Snap
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 1.5 mL
Colore Orange
Materiale Polypropylene Resin
Da utilizzare con (applicazione) Centrifugation
N. per confezione 500/Pk.
Imballaggio 500 Bags/Pk., 10 Pk./Cs.
Dichiarazioni di pulizia Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase, and Endotoxin-free
Sterilità Non-sterile
Linea di prodotti SuperSpin
Graduated Yes
RCF max 40,000 RCF