Learn More
1,5-Pentanedithiol, TRC
Codice prodotto. 30420678
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Codice prodotto. Quantità
30420678 1 g
30413477 500 mg
30409175 100 mg
3 options
Codice prodotto. 30420678
Marca: Toronto Research Chemicals TRCP2274801G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 928-98-3
Materiale o nome chimico 1,5-Pentanedithiol
Peso formulazione 136.038
InChI Formula InChI=1S/C5H12S2/c6-4-2-1-3-5-7/h6-7H,1-5H2
IUPAC Name pentane-1,5-dithiol
Formula molecolare C5 H12 S2
Molecular Weight (g/mol) 136.28
SMILES SCCCCCS
Sinonimo 1,5-Dimercaptopentane, 1,5-Dithiolpentane, NSC 51699
Specifica
Quantità 1 g