Learn More
1,6-Diphenyl-1,3,5-hexatriene, 95%
Codice prodotto. 10496720 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10496720
Marca: Thermo Scientific Acros 117300050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1720-32-7 | C18H16 | 232.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1720-32-7
Formula molecolare C18H16
Molecular Weight (g/mol) 232.32
Numero MDL MFCD00004793
InChI Key BOBLSBAZCVBABY-WPWUJOAOSA-N
Sinonimo 1,6-diphenyl-1,3,5-hexatriene, 1,6-diphenylhexatriene, diphenylhexatriene, dicinnamyl, 1,6-diphenylhexa-1,3,5-triene, benzene, 1,1'-1,3,5-hexatriene-1,6-diyl bis, 1,3,5-hexatriene, 1,6-diphenyl, 1e,3e,5e-6-phenylhexa-1,3,5-trienyl benzene, 1,1'-1e,3e,5e-hexa-1,3,5-triene-1,6-diyldibenzene
PubChem CID 5376733
ChEBI CHEBI:51594
IUPAC Name [(1E,3E,5E)-6-phenylhexa-1,3,5-trienyl]benzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC=CC=CC2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 1,6-Diphenyl-1,3,5-hexatriene
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 199°C to 203°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH=CHCH=CHCH=CHC6H5
Quantità 5 g
Beilstein 05, 691
Peso formulazione 232.32
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals