Specifications
| Materiale o nome chimico | 1, 6-Hexanediamine |
| Punto di fusione | 38.0°C to 41.0°C |
| Colore | White |
| Punti di ebollizione | 204.0°C to 205.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 81°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Formula lineare | H2N(CH2)6NH2 |
| Quantità | 1 kg |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 1,6-Hexanediamine
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: 1,6-Hexanediamine