Learn More
1,6-Hexanediol diacrylate, 99% (reactive esters), stab. with 90ppm hydroquinone
Codice prodotto. p-7058764
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
Codice prodotto. 11349268
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043203.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13048-33-4 | C12H18O4 | 226.27 g/mol
1,6-Hexanediol diacrylate is used as a functional monomer for polymers. It acts as a cross linking agent between the molecular chains of polymers. Further, it is used in adhesives, sealants, alkyd coatings, elastomers, photopolymers, and inks for improved adhesion, hardness, abrasion and heat resistance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13048-33-4
Formula molecolare C12H18O4
Molecular Weight (g/mol) 226.27
Numero MDL MFCD00008631
InChI Key FIHBHSQYSYVZQE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,6-hexanediol diacrylate, hexamethylene diacrylate, kayarad hdda, hexane-1,6-diyl diacrylate, 1,6-hexamethylene diacrylate, hexamethylene glycol diacrylate, sartomer 238, hdoda, viscoat 230, hexamethylene acrylate
PubChem CID 25644
IUPAC Name 6-prop-2-enoyloxyhexyl prop-2-enoate
SMILES C=CC(=O)OCCCCCCOC(=O)C=C
Specifications
Materiale o nome chimico 1,6-Hexanediol diacrylate
Nota nome Stabilized with 90ppm hydroquinone
Densità 1.010 g/mL
Punto d'infiammabilità >110°C (>230°F)
Note percentuale saggio (reactive esters)
Quantità 50 g
Sensibilità Hygroscopic
Informazioni di solubilità Slightly miscible with water.
Peso formulazione 226.28
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1,6-Hexanediol diacrylate
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1,6-Hexanediol diacrylate