Learn More
1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10317304
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10317304
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC59001CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 930111-02-7
Formula molecolare C11H15N3O2
Molecular Weight (g/mol) 221.26
Numero MDL MFCD09879914
InChI Key TTWSTFTZNIMXTA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-6-methylpyrazin-2-yl piperidine-3-carboxylic acid
PubChem CID 24229596
IUPAC Name 1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylic acid
SMILES CC1=CN=CC(=N1)N2CCCC(C2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 221.26
Percent Purity 97%