Learn More
1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylic acid |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 221.26 |
| Percent Purity | 97% |