Learn More
1,7-Diaminoheptane, 98%
Codice prodotto. 10080910 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10080910
Marca: Thermo Scientific Acros 112200050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 646-19-5 | C7H18N2 | 130.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 646-19-5
Formula molecolare C7H18N2
Molecular Weight (g/mol) 130.24
Numero MDL MFCD00008246
InChI Key PWSKHLMYTZNYKO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,7-diaminoheptane, 1,7-heptanediamine, heptamethylenediamine, chembl28242, h2n ch2 7nh2, heptan-1,7-diamin, 1,9-diazanonane, acmc-1atsg, 1,7-heptamethylenediamine
PubChem CID 69533
IUPAC Name heptane-1,7-diamine
SMILES NCCCCCCCN
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 7-Diaminoheptane
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 26°C to 30°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 223°C to 225°C
Punto d'infiammabilità 87°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2N(CH2)7NH2
Quantità 5 g
Beilstein 04, 271
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 130.23
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,7-Diaminoheptane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.