Learn More
1,7-Diaminoheptane, 98%
Codice prodotto. 11307875
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11307875
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L02853.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 646-19-5 | C7H18N2 | 130.24 g/mol
1,7-Diaminoheptane is used in the preparation of 7-amino-1-guanidinooctane and 1,7-diamino-trans-hept-3-ene, which is used as a deoxyhypusine synthase inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,7-Diaminoheptane is used in the preparation of 7-amino-1-guanidinooctane and 1,7-diamino-trans-hept-3-ene, which is used as a deoxyhypusine synthase inhibitor.
Solubility
Soluble in water, ethanol, acetone, ether and benzene.
Notes
Incompatible with acids, acid chlorides, acid anhydrides and strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 646-19-5
Formula molecolare C7H18N2
Molecular Weight (g/mol) 130.24
Numero MDL MFCD00008246
InChI Key PWSKHLMYTZNYKO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,7-diaminoheptane, 1,7-heptanediamine, heptamethylenediamine, chembl28242, h2n ch2 7nh2, heptan-1,7-diamin, 1,9-diazanonane, acmc-1atsg, 1,7-heptamethylenediamine
PubChem CID 69533
IUPAC Name heptane-1,7-diamine
SMILES NCCCCCCCN
Specifica
Materiale o nome chimico 1,7-Diaminoheptane
Punto di fusione 26°C to 30°C
Densità 0.86
Punti di ebollizione 223°C to 225°C
Punto d'infiammabilità 87°C (188°F)
Odore Amine-like
Formula lineare H2N(CH2)7NH2
Indice di rifrazione 1.459
Quantità 5 g
Numero UN UN3259
Beilstein 1734159
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in water,ethanol,acetone,ether and benzene.
Peso formulazione 130.24
Percent Purity 98%
compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.