Learn More
Corning™ 1 to 8° Adhesive Temperature Strips
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15545535
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
1 to 8°C
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Codice prodotto. 15545535
Marca: Corning™ 432091
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with XT Cooling Core for CoolBox XT and CoolBox 2XT. Corning™ 1 to 8°C Adhesive Temperature Strips features liquid-crystal temperature display, shows temperature of surface with 1°C resolution.
For use with XT Cooling Core for CoolBox XT and CoolBox 2XT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Tipo di adesivo Permanent
Colore Black
Display LCD
Product Type Temperature Strip
Da utilizzare con (apparecchiatura) XT Cooling Core for CoolBox XT and CoolBox 2XT
N. per custodia 4/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Temperature Range (Metric) 1 to 8°C
Lunghezza (sistema metrico) 10.2 cm
Larghezza (sistema metrico) 1.3 cm
Altezza (sistema metrico) 0.13 cm