Learn More
1,8-Diaminooctane, 98%
Codice prodotto. 10664952 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10664952
Marca: Thermo Scientific Acros 112310250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 373-44-4 | C8H22Cl2N2 | 217.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 373-44-4
Formula molecolare C8H22Cl2N2
Molecular Weight (g/mol) 217.18
Numero MDL MFCD00008248
InChI Key ZFLWZOGXFQNIMT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,8-diaminooctane, 1,8-octanediamine, octamethylenediamine, 1,8-octylenediamine, 1,8-octamethylenediamine, diaminooctane, octane 1,8-diamine, unii-53a6694pie, alpha,omega-diaminooctane, chembl29392
PubChem CID 24250
ChEBI CHEBI:73112
SMILES [Cl-].[Cl-].[NH3+]CCCCCCCC[NH3+]
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 8-Diaminooctane
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 50.0°C to 54.0°C
Colore White to Yellow
Densità 165g/mL
Punti di ebollizione 225.0°C to 226.0°C
Punto d'infiammabilità 115°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2N(CH2)8NH2
Quantità 25 g
Beilstein 04, 271
Informazioni di solubilità Solubility in water: 575g/L (20°C).
IUPAC Name octane-1,8-bis(aminium) dichloride
Peso formulazione 144.26
Percent Purity 98%
Forma fisica Solidified Crystalline Mass
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,8-Diaminooctane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.