Learn More
1,8-Dibromooctane, 98%
Codice prodotto. 10326370 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mL
50 mL
250 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10mL
250mL
50mL
Codice prodotto. 10326370
Marca: Thermo Scientific 112880100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 4549-32-0 | C8H16Br2 | 272.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4549-32-0
Formula molecolare C8H16Br2
Molecular Weight (g/mol) 272.01
InChI Key DKEGCUDAFWNSSO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo octamethylene dibromide, octane, 1,8-dibromo, octamethylene bromide, 1,8-dibromo-octane, labotest-bb ltbb002638, 1,8-dibromoctane, octane,8-dibromo, dibromo-1,8 octane, pubchem3905, acmc-209k2r
PubChem CID 78310
IUPAC Name 1,8-dibromooctane
SMILES C(CCCCBr)CCCBr
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 8-Dibromooctane
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 15.0°C to 16.0°C
Colore Yellow
Densità 1.4600g/mL
Punti di ebollizione 270.0°C to 272.0°C
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Br(CH2)8Br
Indice di rifrazione 1.4981 to 1.5001
Quantità 10 mL
Beilstein 01,16
Gravità specifica 1.46
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible
Peso formulazione 272.01
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid