Learn More
1,9-Dichlorononane, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15421839
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 15421839
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H64561.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
It is used as pharmaceutical intermediate. Many organisms use 1,9-dichlorononane as a sole carbon source. Bacteria on incubation of sewage with 1,9-dichlorononane increased its subsequent capacity to dehalogenate.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in cool dry place. Keep container tightly closed. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 821-99-8
Formula molecolare C9H18Cl2
Molecular Weight (g/mol) 197.143
Numero MDL MFCD00001024
InChI Key JMGRNJZUQCEJDB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nonane, 1,9-dichloro, 1,9-dichlornonane, nonane,9-dichloro, ksc449k9f, 1,9-dichlornonan;1,9-dichloro-nonan;nonane, 1,9-dichloro-;nonane,1,9-dichloro-;
PubChem CID 13191
IUPAC Name 1,9-dichlorononane
SMILES C(CCCCCl)CCCCCl
Specifica
Materiale o nome chimico 1,9-Dichlorononane
Colore Colorless
Densità 1.09 g/mL
Punti di ebollizione 258°C to 262°C
Punto d'infiammabilità >112°C (234°F)
Formula lineare Cl(CH2)9Cl
Indice di rifrazione 1.459
Quantità 5 g
Beilstein 1698729
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 197.14
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid