Learn More
1-Acetyl-5-bromoindoline, 98%
Codice prodotto. 11478867
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11478867
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20509.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 22190-38-1 | C10H10BrNO | 240.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22190-38-1
Formula molecolare C10H10BrNO
Molecular Weight (g/mol) 240.1
Numero MDL MFCD00056017
InChI Key WQKQAIXOTCPWFE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-acetyl-5-bromoindoline, 1-5-bromoindolin-1-yl ethanone, 1-5-bromo-2,3-dihydro-1h-indol-1-yl ethan-1-one, 1-5-bromo-2,3-dihydroindol-1-yl ethanone, 1-5-bromo-2,3-dihydro-1h-indol-1-yl ethanone, 1h-indole, 1-acetyl-5-bromo-2,3-dihydro, 1-acetyl-5-bromo-2,3-dihydroindole, acmc-20ailu, 5-bromo-n-acetylindoline, maybridge1_005011
PubChem CID 721847
IUPAC Name 1-(5-bromo-2,3-dihydroindol-1-yl)ethanone
SMILES CC(=O)N1CCC2=C1C=CC(=C2)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Acetyl-5-bromoindoline
Punto di fusione 118°C to 121°C
Quantità 1 g
Beilstein 165052
Peso formulazione 240.1
Percent Purity 98%