Learn More
1-Adamantanamine, 96%
Codice prodotto. 10051694 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10051694
Marca: Thermo Scientific Acros 160470250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 768-94-5 | C10H17N | 151.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Adamantanamine acts as a catalyst in enantioselective strecker reaction of phosphinoyl imines. It is also useful for making adamantane derivatives, i.e. amantadine hydrochloride. It is used in the pharmaceutical industry as antiviral and an antiparkinsonian drug.
Solubility
Soluble in organic solvents. Insoluble in water.
Notes
Use only in a chemical fume hood. Keep away from sources of ignition. Incompatible with oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 768-94-5
Formula molecolare C10H17N
Molecular Weight (g/mol) 151.25
Numero MDL MFCD00074732
InChI Key DKNWSYNQZKUICI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo amantadine, 1-adamantanamine, 1-adamantylamine, 1-aminoadamantane, adamantanamine, adamantylamine, aminoadamantane, amantidine, symadine, symmetrel
PubChem CID 2130
ChEBI CHEBI:2618
IUPAC Name adamantan-1-amine
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)N
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Adamantanamine
CAS min. % 95
CAS max % 100
Punto di fusione 208.0°C
Colore White to Cream
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 0.96
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Indice di Merck 15, 368
Informazioni di solubilità Solubility in water: sparingly soluble
Peso formulazione 151.25
Percent Purity 96%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Adamantanamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.