Learn More
1-Adamantanamine hydrochloride, 99+%
Codice prodotto. p-50368 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10645972
Marca: Thermo Scientific Acros 151670250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 665-66-7 | C10H18ClN | 187.71 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Adamantanamine hydrochloride is used in the prophylactic or symptomatic treatment of influenza A. It is also used as an antiparkinsonian agent, to treat extra pyramidal reactions, and for postherpetic neuralgia. It is also used an NMDA-receptor antagoinst.
Solubility
Soluble in water (50 mg/ml), ethanol (38 mg/ml at 25°C), chloroform (1:18), DMSO (38 mg/ml at 25°C), and methanol
Notes
Hygroscopic. Store in cool dry place in tightly closed container. With good ventilation. Store away from oxidizing agent and water/moisture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 665-66-7
Formula molecolare C10H18ClN
Molecular Weight (g/mol) 187.71
Numero MDL MFCD00074723
InChI Key WOLHOYHSEKDWQH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo amantadine hydrochloride, 1-adamantanamine hydrochloride, symmetrel, 1-aminoadamantane hydrochloride, amantadine hcl, adamantanamine hydrochloride, amazolon, midantan, midantane, mydantane
PubChem CID 64150
ChEBI CHEBI:2619
IUPAC Name adamantan-1-amine;hydrochloride
SMILES [H+].[Cl-].NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Adamantanamine hydrochloride
Nota nome 99+%
CAS min. % 99
CAS max % 100
Punto di fusione >300.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Indice di Merck 15, 368
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform,practically insoluble in ether
Peso formulazione 187.71
Percent Purity 99+%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Adamantanamine hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/