Learn More
1-Adamantanecarboxylic acid chloride, 97%
Codice prodotto. 10081840 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10081840
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2094-72-6 | C11H15ClO | 198.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2094-72-6
Formula molecolare C11H15ClO
Molecular Weight (g/mol) 198.69
Numero MDL MFCD00074724
InChI Key MIBQYWIOHFTKHD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-adamantanecarbonyl chloride, adamantanecarbonyl chloride, 1-adamantanecarbonylchloride, 1-adamantoyl chloride, adamantoyl chloride, 1-adamantanoic acid chloride, 1-adamantanecarboxylic acid chloride, adamantane-1-carboxylic acid chloride, 1-adamantylcarbonyl chloride, 1-adamantyl carbonyl chloride
PubChem CID 98915
IUPAC Name adamantane-1-carbonyl chloride
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Adamantanecarboxylic acid chloride
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 48.0°C to 52.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 135.0°C to 136.0°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Fieser 02,15
Informazioni di solubilità Solubility in water: may decompose
Peso formulazione 198.69
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Solid