Learn More
1-Amino-1-cyclopropanecarboxylic acid, 99%
Codice prodotto. 10410921 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10410921
Marca: Thermo Scientific Acros 301422500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 22059-21-8 | C4H7NO2 | 101.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22059-21-8
Formula molecolare C4H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 101.11
Numero MDL MFCD00009944
InChI Key PAJPWUMXBYXFCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-aminocyclopropanecarboxylic acid, 1-amino-1-cyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-amino, carboxycyclopropylamine, acc, alpha-aminocyclopropanecarboxylic acid, alpha-aminocyclopropane carboxylic acid, 1-amino-cyclopropanecarboxylic acid, h-acpc-oh, aminocyclopropanecarboxylic acid
PubChem CID 535
ChEBI CHEBI:18053
IUPAC Name 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid
SMILES NC1(CC1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Amino-1-cyclopropanecarboxylic acid
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 257°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2NC3H4CO2H
Quantità 250 mg
Peso formulazione 101.1
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder or Granules