Learn More
1-Amino-9-fluorenone, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11915321 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. 11915321
Marca: Thermo Scientific Acros 103740010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Amino-9-fluorenone
CAS 6344-62-3
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 120.0°C to 120.8°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C13H9NO
Numero MDL MFCD00001158
Quantità 1 g
Beilstein 14,113
Sinonimo 1-amino-9h-fluoren-9-one, 1-amino-9-fluorenone, 9h-fluoren-9-one, 1-amino, 1-aminofluoren-9-on, acmc-1bagx, maybridge1_002094, 9h-fluoren-9-one,1-amino, 1-amino-9h-fluoren-9-one #, ksepmomkaqkosm-uhfffaoysa
InChI Key KSEPMOMKAQKOSM-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=CC=CC=C21
IUPAC Name 1-aminofluoren-9-one
Molecular Weight (g/mol) 195.22
PubChem CID 80664
Peso formulazione 195.22
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Amino-9-fluorenone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.