Learn More
1-Aminohydantoin hydrochloride, 98%
Codice prodotto. 11956251 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11956251
Marca: Thermo Scientific Acros 442050050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2827-56-7 | C3H5N3O2·ClH | 151.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2827-56-7
Formula molecolare C3H5N3O2·ClH
Molecular Weight (g/mol) 151.55
InChI Key WEOHANUVLKERQI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-aminohydantoin hydrochloride, 1-aminoimidazolidine-2,4-dione hydrochloride, 1-aminohydantoin hcl, 1-amino hydantoin hydrochloride, 2,4-imidazolidinedione, 1-amino-, monohydrochloride, acmc-209h1m, 1-aminoimidazolidine-2,4-dione hcl, 1-aminoimidazoline-2,4-dione hydrochloride
PubChem CID 12472963
IUPAC Name 1-aminoimidazolidine-2,4-dione;hydrochloride
SMILES C1C(=O)NC(=O)N1N.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Aminohydantoin hydrochloride
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 201.0°C to 205.0°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5 to 102.5% (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 151.55
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder