Learn More
1-benzofuran-5-amine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10248333
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10248333
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC07114CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 58546-89-7
Formula molecolare C8H7NO
Molecular Weight (g/mol) 133.15
InChI Key GMOLCSICTCPZCU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzofuran-5-amine, 5-benzofuranamine, 5-aminobenzo b furan, 5-aminobenzofuran, benzo b furan-5-amine, benzo b furan-5-ylamine, benzofuran-5-ylamine
PubChem CID 1477152
IUPAC Name 1-benzofuran-5-amine
SMILES C1=CC2=C(C=CO2)C=C1N
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Benzofuran-5-amine
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 133.15
Percent Purity 97%