Learn More
1-Benzothiophene-5-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10065972
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10065972
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC24804CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 10133-30-9
Formula molecolare C9H6OS
Molecular Weight (g/mol) 162.21
Numero MDL MFCD05663673
InChI Key QHHRWAPVYHRAJA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzo b thiophene-5-carbaldehyde, benzo b thiophene-5-carboxaldehyde, 5-formylbenzo b thiophene, 1-benzothiophene-5-carboxaldehyde, benzothiophene-5-carbaldehyde, 5-thionaphthenecarbaldehyde
PubChem CID 139097
IUPAC Name 1-benzothiophene-5-carbaldehyde
SMILES O=CC1=CC=C2SC=CC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Benzothiophene-5-carbaldehyde
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 162.21
Percent Purity 95%