Learn More
1-Benzoyl-4-piperidone, 98+%
Codice prodotto. p-7021531
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11461608
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13901.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 24686-78-0 | C12H13NO2 | 203.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24686-78-0
Formula molecolare C12H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 203.24
Numero MDL MFCD00006189
InChI Key NZAXGZYPZGEVBD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-benzoyl-4-piperidone, 1-benzoyl-4-piperidinone, 4-piperidinone, 1-benzoyl, 1-benzoyl-4-piperidone, 1-benzoyl-4-oxopiperidine, 4-piperidone, 1-benzoyl, 1-phenylcarbonyl piperidin-4-one, 1-benzoyl-piperidin-4-one, n-benzoyl-4piperidone, 1-benzoyl-piperidinoine
PubChem CID 90583
IUPAC Name 1-benzoylpiperidin-4-one
SMILES O=C(N1CCC(=O)CC1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Benzoyl-4-piperidone
Punto di fusione 52°C to 57°C
Punti di ebollizione 158°C to 160°C (0.2 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 5 g
Beilstein 158848
Peso formulazione 203.24
Percent Purity ≥98%