Learn More
1-Benzyl-3-carbethoxy-4-piperidone hydrochloride, 97%
Codice prodotto. 10294030 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10294030
Marca: Thermo Scientific Acros 105901000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 1454-53-1 | C15H20ClNO3 | 297.78 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1454-53-1
Formula molecolare C15H20ClNO3
Molecular Weight (g/mol) 297.78
Numero MDL MFCD00012800
InChI Key YPFMNHZRNXPYBG-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo ethyl 1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride, 1-benzyl-3-carbethoxy-4-piperidone hydrochloride, ethyl 1-benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride, 1-benzyl-3-ethoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride, 1-benzyl-3-carbethoxy-4-piperidone hcl, 1-benzyl-3-carbethoxy-piperidone hcl, 1-benzyl-3-ethoxycarbonyl-4-piperidone hcl, 1-benzyl-3-carboethoxy-4-piperidone hydrochloride, 1-benzyl-3-ethoxycarbonyl-4-oxopiperidine hydrochloride
PubChem CID 102623
IUPAC Name ethyl 1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate;hydrochloride
SMILES Cl.CCOC(=O)C1CN(CC2=CC=CC=C2)CCC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Benzyl-3-carbethoxy-4-piperidone hydrochloride
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 160.0°C to 170.0°C
Colore Cream to Pink
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (on dry substance) (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Beilstein 22, II, 216
Peso formulazione 297.77
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Benzyl-3-carbethoxy-4-piperidone hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.