Learn More
1-Benzyl-3-ethoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride hydrate, 97%, ca 10% water, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7021269
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 11480014
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13542.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1454-53-1
Formula molecolare C15H20ClNO3
Molecular Weight (g/mol) 297.78
Numero MDL MFCD00012800
InChI Key YPFMNHZRNXPYBG-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo ethyl 1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride, 1-benzyl-3-carbethoxy-4-piperidone hydrochloride, ethyl 1-benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride, 1-benzyl-3-ethoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride, 1-benzyl-3-carbethoxy-4-piperidone hcl, 1-benzyl-3-carbethoxy-piperidone hcl, 1-benzyl-3-ethoxycarbonyl-4-piperidone hcl, 1-benzyl-3-carboethoxy-4-piperidone hydrochloride, 1-benzyl-3-ethoxycarbonyl-4-oxopiperidine hydrochloride
PubChem CID 102623
IUPAC Name ethyl 1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate;hydrochloride
SMILES Cl.CCOC(=O)C1CN(CC2=CC=CC=C2)CCC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Benzyl-3-ethoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride hydrate
Punto di fusione ∼170°C (decomposition)
Note percentuale saggio ≈10% water
Quantità 10 g
Beilstein 3918980
Peso formulazione 297.78 (Anhydrous)
Percent Purity 97%