Learn More
1-Benzyl-3-piperidinol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10195462
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
Codice prodotto. 10195462
Marca: Thermo Scientific Maybridge AC13425EA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 105973-51-1
Formula molecolare C12H18ClNO
Molecular Weight (g/mol) 227.732
Numero MDL MFCD00044200
InChI Key PHJDPNCYJSWYGY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-benzyl-3-piperidinol hydrochloride, 1-benzylpiperidin-3-ol hydrochloride, 1-benzyl-3-piperidinol hcl, 1-benzyl-3-piperidinolhydrochloride, 1-benzyl-3-hydroxypiperidine hydrochloride, acmc-1ca0o, 1-benzylpiperidin-3-ol, chloride, 1-benzyl3-hydroxypiperidine hydrochloride, 1-phenylmethyl-3-piperidinol hydrochloride, 1-phenylmethyl piperidin-3-ol hydrochloride
PubChem CID 16218306
IUPAC Name 1-benzylpiperidin-3-ol;hydrochloride
SMILES C1CC(CN(C1)CC2=CC=CC=C2)O.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Benzyl-3-piperidinol hydrochloride
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 227.73
Percent Purity ≥96.0%
Forma fisica Crystalline Powder