Learn More
1-Benzyl-N-phenylpiperidin-4-amine, Mikromol™
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
Descrizione
1-Benzyl-N-phenylpiperidin-4-amine
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-Phenyl-1-(phenylmethyl)-4-piperidinamine |
| CAS | 1155-56-2 |
| Nomi componenti o analita | N-Phenyl-1-(phenylmethyl)-4-piperidinamine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C18 H22 N2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | 4-Piperidinamine, N-phenyl-1-(phenylmethyl)-, 4-anilino-1-benzyl- (7CI,8CI), N-Phenyl-1-(phenylmethyl)-4-piperidinamine, 1-Benzyl-4-(phenylamino)piperidine, 1-Benzyl-4-anilinopiperidine, 4-Anilino-1-benzylpiperidine, NSC 76613, 4-Anilino-1-benzylpiperidine, Fentanyl Related Compound D, Fentanyl Citrate Impurity G, Fentanyl Impurity J, Fentanyl Impurity G |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H22N2/c1-3-7-16(8-4-1)15-20-13-11-18(12-14-20)19-17-9-5-2-6-10-17/h1-10,18-19H,11-15H2 |
| SMILES | C(N1CCC(CC1)Nc2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC Name | 1-benzyl-N-phenylpiperidin-4-amine |
| Vedi altri risultati |