Learn More
1-Benzylbenzimidazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15466558
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15466558
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H60088.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4981-92-4
Formula molecolare C14H21NO2S
Molecular Weight (g/mol) 267.387
Numero MDL MFCD00458798
InChI Key PYBYEBRVJRDWPB-LBPRGKRZSA-N
Sinonimo s-2-benzyl-2-n-bocamino-ethyl thiol, s-tert-butyl 1-mercapto-3-phenylpropan-2-yl carbamate, tert-butyl n-2s-1-phenyl-3-sulfanylpropan-2-yl carbamate, s-2-benzyl-2-n-bocaminoethyl thiol, s-2-benzyl-2-n-boc-aminoethyl thiol, s-2-n-boc-2-amino-3-phenylpropane-1-thiol, s-1-mercaptomethyl-2-phenylethyl carbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 15003862
IUPAC Name tert-butyl N-[(2S)-1-phenyl-3-sulfanylpropan-2-yl]carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)CS
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Benzylbenzimidazole
Punto di fusione 108°C to 110°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 208.26
Percent Purity 97%