Learn More
1-Benzylindole, 97%
Codice prodotto. 15400099
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15400099
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H63414.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3377-71-7 | C15H13N | 207.276 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3377-71-7
Formula molecolare C15H13N
Molecular Weight (g/mol) 207.276
Numero MDL MFCD00015884
InChI Key NJZQOCCEDXRQJM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-benzyl-1h-indole, n-benzylindole, 1-benzyl-indole, 1h-indole, 1-phenylmethyl, n-benzyl indole, n-benzyl-indole, zlchem 819, phenylmethyl-1h-indole, cambridge id 5106611, 1h-indole, phenylmethyl
PubChem CID 96913
IUPAC Name 1-benzylindole
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN2C=CC3=CC=CC=C32
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Benzylindole
Colore White to Yellow
Quantità 1 g
Beilstein 148884
Peso formulazione 207.27
Percent Purity 97%
Forma fisica Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Benzylindole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1-Benzylindole