Learn More
(+/-)-1-Benzyloxycarbonyl-4-Boc-piperazine-2-carboxylic acid, 97%
Codice prodotto. 11496080
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 11496080
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27047.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 126937-41-5 | C18H24N2O6 | 364.398 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 126937-41-5
Formula molecolare C18H24N2O6
Molecular Weight (g/mol) 364.398
Numero MDL MFCD01631192
InChI Key MKXMXZZARNRMMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-4-boc-n-1-cbz-2-piperazine carboxylic acid, 4-boc-1-cbz-2-piperazinecarboxylic acid, 1-benzyloxy carbonyl-4-tert-butoxycarbonyl piperazine-2-carboxylic acid, 4-boc-1-cbz-2-piperazinecarboxylicacid, 1-benzyloxycarbonyl-4-tert-butoxycarbonyl piperazine-2-carboxylic acid, 4-boc-1-cbz-piperazine-2-carboxylic acid, 4-n-boc-1-n-cbz-piperazine-2-carboxylic acid, n-1-boc-n-4-cbz-2-piperazinecarboxylic acid t-butyl ester, +/--1-benzyloxycarbonyl-4-boc-piperazine-2-carboxylic acid
PubChem CID 2756777
IUPAC Name 4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-1-phenylmethoxycarbonylpiperazine-2-carboxylic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(C(C1)C(=O)O)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico (+/-)-1-Benzyloxycarbonyl-4-Boc-piperazine-2-carboxylic acid
Punto di fusione 150°C to 152°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 364.4
Percent Purity 97%