Learn More
1-Benzylpiperidine, 98%
Codice prodotto. p-7047501
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11384256
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19339.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2905-56-8 | C12H18ClN | 211.73 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2905-56-8
Formula molecolare C12H18ClN
Molecular Weight (g/mol) 211.73
Numero MDL MFCD00224901
InChI Key MPPIBJJDFLONMO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo piperidine, 1-phenylmethyl, benzylpiperidine, unii-7hze16210b, n-benzylpiperidine, benzyl-piperidine, n-benzyl piperidine, n-benzyl-piperidine, 1-benzyl-piperidine, acmc-20a2pl
PubChem CID 76190
SMILES [H+].[Cl-].C(N1CCCCC1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Benzylpiperidine
Densità 0.95
Punti di ebollizione 120°C to 123°C (9 mmHg)
Indice di rifrazione 1.526
Quantità 10 g
Beilstein 5639
IUPAC Name 1-benzylpiperidine
Peso formulazione 175.28
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Benzylpiperidine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1-Benzylpiperidine