Learn More
1-Boc-4-piperidinemethanol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-7029211
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11362549
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26650.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123855-51-6
Formula molecolare C11H21NO3
Molecular Weight (g/mol) 215.29
Numero MDL MFCD02094488
InChI Key CTEDVGRUGMPBHE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-boc-4-piperidinemethanol, tert-butyl 4-hydroxymethyl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-4-piperidinemethanol, n-boc-4-hydroxymethylpiperidine, tert-butyl 4-hydroxymethyl-1-piperidinecarboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxymethyl piperidine, 1-n-boc-4-hydroxymethyl-piperidine, n-boc-4-hydroxylmethylene-piperidine, 1-tert-butoxycarbonyl-4-piperidinemethanol, n-tert-butoxycarbonyl-4-piperidinemethanol
PubChem CID 2764081
IUPAC Name tert-butyl 4-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CO)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Boc-4-piperidinemethanol
Punto di fusione 78°C to 82°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 215.29
Percent Purity 97%