Learn More
1-(Boc-amino)cyclopropanecarboxylic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15458588
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 15458588
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H61992.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88950-64-5
Formula molecolare C9H15NO4
Molecular Weight (g/mol) 201.22
Numero MDL MFCD00083257
InChI Key DSKCOVBHIFAJRI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-boc-amino cyclopropanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclopropanecarboxylic acid, n-boc-1-aminocyclopropanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonylamino cyclopropanecarboxylic acid, boc-acpc-oh, 1-tert-butoxy carbonyl amino cyclopropane-1-carboxylic acid, 1-boc amino cyclopanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclopropane-1-carboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino
PubChem CID 688396
IUPAC Name 1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclopropane-1-carboxylic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1(CC1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(Boc-amino)cyclopropanecarboxylic acid
Punto di fusione 118°C (decomposition)
Beilstein 4430628
Quantità 250 mg
Peso formulazione 201.22
Percent Purity 98%