Learn More
Sartorius 1 Branch Microsart™ Manifolds
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Biosart 100 Manifold
Biosart 250 Manifold
Microsart Funnel Manifold
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- 100% stainless steel for minimized cleaning effort
- Full autoclavability without disassembly
- Sterile venting in critical applications
- Reduced risk of secondary contamination
- Quick connection adapters for fast connection of tubing and fast interconnection of 2 manifolds
- Low working height for ergonomic working in laminar flow
- Accurately detects and quantifies microorganisms in liquid samples
- Method of choice for liquid testing
- Provides reliable and reproducible results
Specifica
Specifica
| Monouso | Reusable |
| Tipo di filtro | Manifold |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Biosart 100 Monitor |
| Materiale | Stainless Steel |
| Sterilità | Non-sterile |
| Quantità | 1 |
| Tipo | Biosart 100 Manifold |
| Volume (sistema metrico) | 100 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 176 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 98 mm |
| Vedi altri risultati |