Learn More
1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane, 90%, stabilized with sodium carbonate, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10008901
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54149-17-6
Formula molecolare C5H11BrO2
Molecular Weight (g/mol) 183.05
Numero MDL MFCD00000238
InChI Key HUXJXNSHCKHFIL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-bromo-2-2-methoxyethoxy ethane, 1-2-bromoethoxy-2-methoxyethane, 1-bromo-3,6-dioxaheptane, ethane, 1-2-bromoethoxy-2-methoxy, 2-2-methoxyethoxy ethyl bromide, 1-2-bromoethoxy-2-methoxy-ethane, 1-bromo-2-2-methoxy-ethoxy ethane, mpeg2-br, acmc-1alws, 7-bromo-2,5-dioxaheptane
PubChem CID 123532
SMILES COCCOCCBr
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane
Nota nome 90%
CAS min. % 88.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.3470g/mL
Punto d'infiammabilità 73°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH3(OCH2CH2)2Br
Indice di rifrazione 1.455
Quantità 50 g
Gravità specifica 1.347
IUPAC Name 1-(2-bromoethoxy)-2-methoxyethane
Stabilizzatore 0.1% sodium carbonate
Peso formulazione 183.04
Percent Purity 90%
Forma fisica Liquid