Learn More
1-Bromo-2-butyne, 98%
Codice prodotto. 10543434 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10543434
Marca: Thermo Scientific Acros 387020010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3355-28-0 | C4H5Br | 132.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3355-28-0
Formula molecolare C4H5Br
Molecular Weight (g/mol) 132.99
Numero MDL MFCD00190233
InChI Key LNNXOEHOXSYWLD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-bromo-2-butyne, 2-butyne, 1-bromo, 2-butynyl bromide, 1-bromo-but-2-yne, bromo-2-butyne, 1-bromo2-butyne, but-2-ynylbromide, l-bromo-2-butine, 1-bromo-2-butine, 4-bromo-2-butyne
PubChem CID 2756862
IUPAC Name 1-bromobut-2-yne
SMILES CC#CCBr
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-2-butyne
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Green-Yellow
Densità 1.4730g/mL
Punti di ebollizione 40.0°C to 41.0°C
Punto d'infiammabilità 36°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CCCH2Br
Indice di rifrazione 1.5070 to 1.5090 (20°C, 589nm)
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.473
Peso formulazione 132.99
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Bromo-2-butyne
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.