Learn More
1-Bromo-2-ethylbenzene, 98%
Codice prodotto. 11475427
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11475427
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23449.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1973-22-4 | C8H9Br | 185.064 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1973-22-4
Formula molecolare C8H9Br
Molecular Weight (g/mol) 185.064
Numero MDL MFCD00000077
InChI Key HVRUGFJYCAFAAN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16089
IUPAC Name 1-bromo-2-ethylbenzene
SMILES CCC1=CC=CC=C1Br
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-2-ethylbenzene
Punto di fusione -68°C
Densità 1.338
Punti di ebollizione 199°C to 200°C
Punto d'infiammabilità 71°C (159°F)
Indice di rifrazione 1.5485
Quantità 5 g
Beilstein 1929735
Sinonimo o-bromoethylbenzene, benzene, 1-bromo-2-ethyl, 2-ethylbromobenzene, 1-ethyl-2-bromobenzene, 2-bromo-1-ethylbenzene, 1-bromo-2-ethyl-benzene, benzene,1-bromo-2-ethyl, o-ethylbromobenzene, 2-bromophenyl ethane, bromo-2-ethylbenzene
Peso formulazione 185.06
Percent Purity 98%