Learn More
1-Bromo-2-methylpropane, 98+%
Codice prodotto. 10606404 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
500mL
Codice prodotto. 10606404
Marca: Thermo Scientific Acros 168831000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 78-77-3 | C4H9Br | 137.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-77-3
Formula molecolare C4H9Br
Molecular Weight (g/mol) 137.02
InChI Key HLVFKOKELQSXIQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isobutyl bromide, iso-butyl bromide, propane, 1-bromo-2-methyl, bromoisobutane, i-butyl bromide, 1-bromo-2-methyl-propane, unii-5oec0bw987, ccris 349, 1-bromo-2-methyl propane, bromoacetaldehydedimethylacetal
PubChem CID 6555
IUPAC Name 1-bromo-2-methylpropane
SMILES CC(C)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-2-methylpropane
Punto di fusione -119.0°C
Colore Colorless
Densità 1.2600g/mL
Punti di ebollizione 90.0°C to 92.0°C
Punto d'infiammabilità 18°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2CHCH2Br
Indice di rifrazione 1.4346 to 1.4366
Quantità 100 mL
Beilstein 01,126
Indice di Merck 15,518
Gravità specifica 1.26
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.51g/L (18°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Peso formulazione 137.02
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Bromo-2-methylpropane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.